PC420
Anti-Capsaicin Receptor (Ab-1) (824-838) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Vanilloid Receptor
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Trpv1(193034)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (5 g/ml, see application references)
Immunoblotting (5-10 g/ml)
Immunofluorescence (2 g/ml)
Paraffin Sections (5 g/ml; no pre-treatment required)
Confezionamento
Attenzione
Risultati analitici
Mouse spinal cord dorsal horn
Altre note
Gau, A., et al. 1999. Eur. J. Neurosci.11, 946.
Michael, G.J., and Priestley, J.V. 1999. J. Neurosci.19, 1844.
Caterina, M.J., et al. 1997. Nature389, 816.
Szallasi, A. 1994. Gen. Pharmacol.25, 223.
Beven, S., and Szolcsanyi, J. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 330.
Fields, H.L. 1987. Pain (New York: McGraw-Hill).