Vai a
P2PLBCC01
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: 3 kDa
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
Sinonimo/i:
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module PLBC C 0.1 m2, Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Spedizione prevista il23 dicembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
1830,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151806
1830,00 €
Spedizione prevista il23 dicembre 2026Dettagli
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Modulo per ultrafiltrazione Pellicon® 2 Mini, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
Quality Segment
material
polypropylene screen, polyurethane adhesive, regenerated cellulose
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C, 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel®
pore size
3 kDa NMWCO
General description
Codice del filtro: PLBC
Configurazione del dispositivo: mini cassetta
Tipo di filtro: ultrafiltrazione
Features and Benefits
Rete di tipo C (rete a maglie larghe)
Analysis Note
Estraibili gravimetrici: dopo un flussaggio con acqua
Other Notes
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Requisiti di prefiltrazione: 100 µm
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P2PLACC01P2C005C01P2C300V01
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Composite Regenerated Cellulose (CRC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
description
Chemistry: Composite Regenerated Cellulose (CRC) Screen Type: V Device Size: 0.1 m2
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
matrix
Ultracel®
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
1 kDa NMWCO
pore size
5 kDa NMWCO
pore size
300 kDa NMWCO
material
polyurethane adhesive, polypropylene screen, regenerated cellulose
material
polyurethane adhesive, polypropylene screen, regenerated cellulose
material
polypropylene screen, polyurethane adhesive, composite regenerated cellulose (CRC)
material
polypropylene screen, polyurethane adhesive, composite regenerated cellulose (CRC)
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
parameter
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
64-19-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)