OP14L
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-2) Mouse mAb (9G6)
lyophilized, clone 9G6, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-HER2, Anti-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9G6, monoclonal
Forma fisica
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERBB2(2064)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (see application references)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HepG2 cells or normal skin
SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Altre note
DiFiore, P.P., et al.1987 Science237, 178.
Slamon, D.J., et al. 1987 Science235, 177.
Varley, J.M., et al.1987 Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986 Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al.1986 Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984 Blood64, 1234.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1