Documenti fondamentali
NXBH001BEN
Millipore
Natrix® Bench Holder
new
Sinonimo/i:
Membrane chromatography holder
About This Item
Descrizione
Holder for Natrix® Bench devices
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Natrix®
Confezionamento
pack of 1
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Holder for Natrix® Bench devices
Applicazioni
Chromatography
Azioni biochim/fisiol
Equipment for purification of biomolecules
Confezionamento
Carton, 1/pack
Note legali
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany