Key Documents
NA38/32-221
Millipore
Corpo valvola NovAseptic® a flusso avviato (1 1/2") 180°
Valve Body - 316L and Electropolished with Butt end for welding
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
Livello qualitativo
Parametri
-1-10 bar max. pressure (-14.5-145 psig) at 25 °C (atmospheric pressure)
-80-200 °C max. temp. (-112-392 °F)
Descrizione generale
Le valvole NovAseptic® sono progettate per garantire prestazioni ottimali, affidabilità, durata e facilità di manutenzione. ®Sono conformi ai criteri della Qualifica del progetto della cGMP
per la lavorazione in ambiente asettico. Ecco perché abbiamo scelto di chiamarle "Asettiche per progetto".
Specificità
Volume netto (cavità della valvola, diaframma applicato): 80 mLPeso netto (approssimativo): Peso kg (lb): 0,8 (1,8)Rugosità superficiale: Superficie interna Ra ≤ 0,38 μm (15 μin) Superficie esterna Ra ≤ 1,6 μm (63 μin)
Applicazioni
Le valvole NovAseptic® sono progettate specificamente per le applicazioni in ambiente asettico e soddisfano i requisiti più severi di pulibilità e sterilizzazione. L'attenzione alla progettazione asettica è una caratteristica significativa di tutte le valvole. La valvola a flusso avviato è una valvola progettata per un'ampia gamma di applicazioni nel processo asettico, tra cui rampe, valvole di prelievo e di drenaggio.
Componenti
Alla consegna, tutte le estremità aperte del corpo valvola sono protette da coperture in plastica e il corpo è imballato in una scatola chiusa.
Note legali
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany