NA26
Anti-MSH2 (Ab-1) Mouse mAb (GB12)
liquid, clone GB12, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Mismatch Repair Protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GB12, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MSH2(4436)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg/reaction)
Paraffin Sections (3 µg/ml, heat pre-treatment required)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
LoVo cells
HCT116 or SW480 cells or colon tissue
Altre note
Papadopoulos, N., et al. 1994. Science263, 1625.
Peltomäki, P. T. 1994. Annals of Medicine26, 215.
Fishel, R., et al. 1993. Cell75, 1027-1038, 1993.
Leach, F. S., et al. 1993. Cell75, 1215.
Lindbolm, A., et al. 1993. Nature Genetics5, 279.