Documenti fondamentali
MXPPA4RP1
Millipore
Protocollo di riqualifica Milliflex® Plus Essential
A4 format
About This Item
Codice UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
Compatibilità
for use with Milliflex® Plus pump.
Descrizione generale
Il protocollo di riqualifica Milliflex® Plus Essential è concepito come una guida pronta all′uso per condurre la riqualifica della pompa Milliflex® Plus. Il protocollo di riqualifica può essere applicato per ricertificare la regolarità delle prestazioni della pompa sia a fronte di variazioni inattese sia ad intervalli regolari.
Applicazioni
Il protocollo di riqualifica Milliflex® Plus Essential viene utilizzato per la riqualifica delle pompe Milliflex® Plus che si impiegano nell′analisi della carica microbica per i prodotti farmaceutici.
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany