Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32014001
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Level
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Other Notes
Includes: 1 electrical hub and 3 cables
1 fluidic hub and 3 tubes
Power supply
1 fluidic hub and 3 tubes
Power supply
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MXPHUBKIT | 04053252017988 |
Contatta l'Assistenza Tecnica