Merck
MX0484
Metanolo
≥99.5% (GC), suitable for GC/MS, OmniSolv®
Sinonimo/i:
Alcol metilico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
200-659-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Metanolo, pesticide residue grade OmniSolv®
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
GC/MS: suitable
impurities
≤0.05% Water (H2O), ≤0.3 μeq/g Titrable acid, ≤10 ppm Aldehydes and ketones
evapn. residue
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
pesticide residue grade OmniSolv®
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
is packaged in 1L amber glass bottle
is packaged in 4L amber glass bottle
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analysis Note
Aldehydes and ketones10ppm maxAssay (GC)99.5% minCap. ECD responsive substances as PCNB (peak)5ng/L maxCap. ECD responsive substances as PCNB (total)50ng/L maxCap. FID responsive substances as decane (peak)2µg/L maxCap. FID responsive substances as decane (total)20µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.3µeq/g maxWater (H2O)0.05% max
Evaporation Number: 1.9
Legal Information
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metanolo
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MX0484-104061839428850
MX0484-604061839428867