Documenti fondamentali
MVGSWG124
Millipore
Dispositivi Microfil V da 100 mL, membrana in esteri misti di cellulosa da 0,22µm, bianca, quadrettata
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Produttore/marchio commerciale
Microfil®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Descrizione generale
I dispositivi Microfil costituiscono un comodo metodo di monitoraggio per rilevare in maniera facile ed affidabile i problemi relativi a fenomeni di contaminazione.
Applicazioni
Requisiti analitici specifici
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3