Vai a
MP12W12TR2
Kit di prova mPAGE®
includes two 12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Spedizione prevista il07 settembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
30,80 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105300
30,80 €
Spedizione prevista il07 settembre 2026Dettagli
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
feature
includes two 12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
General description
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Application
Gel mPAGE 4-12% Bis-Tris per la separazione ad alta risoluzione delle proteine
  • Possibilità di caricare fino a 60 μL di campione/pozzetto
  • Durata tipica della corsa: 26 min (MES, 180V) o 36 min (MOPS, 200V)
  • Quando si usano i sitemi Mini-PROTEAN di Bio-Rad invertire la guarnizione
  • Con la vaschetta XCell SureLock e altri sistemi compatibili usare l′adattatore (MPTA)
Western blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MP10W12TR1MP10W12TR2MP42G12TR1
description
includes two 12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
description
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
description
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
description
includes two 4-20% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
feature
includes two 12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
feature
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
feature
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
feature
includes two 4-20% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kit di prova mPAGE®
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)