Documenti fondamentali
MIX1000BRKT4
Millipore
Support bracket for 1000L mixer bag with 4" port
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiali
316L stainless steel
Livello qualitativo
Altezza
55 cm (21.65 in.)
Larghezza
21 cm (8.25 in.)