MHA00MRS2
Brodo De Man, Rogosa e Sharpe
ampule of 2 mL, For final product testing or in-process testing, for lactic acid bacteria, input: beverage(s)
Sinonimo/i:
Brodo MRS
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
ampule of 2 mL
pack of 50 tests
Colore
clear red-brown
input
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type cider
sample type soft drink
sample type beer
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type bottled water
pH
6.5±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Lactobacillus brevis
Lactobacillus fermenti
lactic acid bacteria
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Terreno di coltura
Risultati analitici
L. casei (ATCC 393)
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2