Vai a
MB000000R
Acido rosolico (disidratato)
Selective agent to be added to mFC broth medium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
form
powder (dehydrated)
shelf life
12 mo.
packaging
pkg of 25 g
color
yellow to red
input
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type cider
sample type wine
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
pH
6.8±8.2 (25.0 °C)
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
compatibility
for use with MF-method, for use with Microfil®, for use with MicropreSure®, for use with Milliflex®
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
Application
Agente di selezione da aggiungere al brodo mFC
Tipo di test
Determinazione della carica microbica
Limiti microbici
Features and Benefits
Tempo di incubazione: 24 ore ± 2
Packaging
Disidratato; 25 g in un flacone di plastica
Preparation Note
Acido rosolico
Analysis Note
Microrganismi da ricercare: tamponi di lavaggio e additivi
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)