MABX47
Anti-Powassan Virus (POWV-NS1 )
Sinonimo/i:
Anti-POWV-NS1 Antibody
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
monoclonal
Forma fisica
solution
Reattività contro le specie
all
Confezionamento
pkg of 1 mg (MABX47-1KC)
pkg of 10 mg (MABX47-10KC)
tecniche
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotipo
IgG2a
Malattie correlate
infectious diseases
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2