MABT827-AF488
Anti-Dystrophin Antibody, clone 2C6 (MANDYS106), Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 2C6 (MANDYS106), from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Dystrophin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C6 (MANDYS106), monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DMD(1756)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Qualità
Immunofluorescence Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected dystrophin in human skeletal muscle tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2