MABT528
Anti-Connexin 43 Antibody, CT Antibody, clone 1C5.1
clone 1C5.1, from mouse
Sinonimo/i:
Gap junction alpha-1 protein, Connexin-43, Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GJA1(2697)
Descrizione generale
Ref.:
Sirnes, S et al. (2012). Int. J. Cancer 131, 570-581.
Naus, CC et al. (2010). Nat. Rev. Cancer. 10, 435-441.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 10 ng/mL of this antibody detected connexin 43 in 10 µg of HUVEC lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1