MABT356
Anti-Integrin alpha6 Antibody, clone 6H7.1
clone 6H7.1, from mouse
Sinonimo/i:
Integrin alpha-6, CD49 antigen-like family member F, VLA-6, CD49f
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6H7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA6(3655)
Descrizione generale
Signal (1-23), Integrin alpha-6 (24-1130). Processed into Integrin alpha-6 heavy chain (24 – 938), Integrin alpha-6 light chain (942-1130), Processed integrin alpha-6 (Alpha6p; 636 – 1130)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Integrin alpha6 in 10 µg of SW480 human colon cancer cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1