MABT1549
Anti-MT5-MMP/MMP24 Antibody
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D2 also termed M24N 3D2, monoclonal
PM
calculated mol wt 70.46 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Mmp24(17391)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2a.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MT5-MMP/MMP24 in Western Blotting applications (Willem, M., et. al. (2015). Nature. 526(7573):443-7).
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected MT5-MMP/MMP24 in lysate from HEK293 cells over expressing MT5-MMP, but not in HEK293 cells over expressing MT1-MMP and in mock control HEK293 cell lysates (Negative). (Courtesy of Michael Willem, Biomedical Center, Ludwig Maximilian University of Munich, Germany).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1