MABT1544
Anti-Nebulin exon 144 Antibody, clone NEB-9H1
Sinonimo/i:
NEB;NEM2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NEB-9H1, monoclonal
PM
calculated mol wt 772.937 kDa
observed mol wt ~47 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEB(4703)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Nebulin recombinant fragments.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Nebulin fragments encoded by exons 138-144, but not by exons 138-143.
Tested applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Nebulin exon 144 in Immunohistochemistry applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nebulin exon 144 in Western Blotting applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Nebulin exon 144 in Immunofluorescence applications (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1