MABT1488
Anti-MBP (Citrulline R130) Antibody, clone 3C6
clone 3C6, from mouse
Sinonimo/i:
Myelin basic protein, Myelin A1 protein, Myelin membrane encephalitogenic protein, Citrullinated MBP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C6, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
citrullination (Arg130)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected MBP (Citrulline R130) in Myelin basic protein (MBP) treated with human PAD2 (Courtesy of Byungki Jang, Ph.D./Eun-Kyoung Choi, Ph.D., Ilsong Institute of Life Science, Hallym University, South Korea).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MBP (Citrulline R130) in Western Blotting applications (Jang, B., et. al. (2018). Mol Neurobiol. 55(4):3172-3184).
ELISA Analysis: A representative lot detected MBP (Citrulline R130) in ELISA applications (Jang, B., et. al. (2018). Mol Neurobiol. 55(4):3172-3184).
Cell Structure
Qualità
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected MBP (Citrulline R130) in GST-tagged myelin basic protein (MBP) treated with human Peptidyl Arginine Deiminase 2 (PAD-2)(200 ng for 4 h at 37°C).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1