MABT124
Anti-Leukemia-associated RhoGEF/LARG Antibody, clone 13D2.1
clone 13D2.1, from mouse
Sinonimo/i:
Rho guanine nucleotide exchange factor 12, Leukemia-associated RhoGEF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13D2.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARHGEF12(23365)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Leukemia-associated RhoGEF/LARG in 200 µg of HUVEC cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1