Vai a
MABS64
Anticorpo anti-p38 fosforilata (Thr180/Tyr182), clone 6E5.2
clone 6E5.2, from mouse
Sinonimo/i:
mitogen-activated protein kinase 14, cytokine suppressive anti-inflammatory drug binding protein, stress-activated protein kinase 2A, Cytokine suppressive anti-inflammatory drug-binding protein, CSAID-binding protein, MAP kinase MXI2, MAX-interacting pro
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
466,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
6E5.2, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ICC, WB
Citations:
9
466,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6E5.2, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
General description
Quando si parla della famiglia p38 ci si riferisce alle chinasi SAPK2/3 (proteine-chinasi attivate da stress), una sottofamiglia delle JNK/SAPK. Anche le chinasi p38/SAPK sono attivate anche da fattori di stress, in particolare da citochine infiammatorie, irradiazione e da alcune tossine come anisomicina e arseniti. Le SAPK sono state correlate a molte condizioni patologiche, tra cui infiammazione, cancro e malattie neurodegenerative. Come gli altri membri della famiglia MAPK (ERK, JNK, p38MAPK ed ERK5), p38 viene attivata tramite fosforilazione di entrambi i residui di treonina e tirosina nel motivo di duplice fosforilazione Thr-X-Tyr, con X che è un residuo di Gly per p38. Una volta fosforilata e attiva, esplica la sua azione fosforilando le proteine bersaglio a valle, sia nel citoplasma che nel nucleo. Alcuni dei principali bersagli di p38 sono la chinasi MAPKAPK2 e il fattore di trascrizione ATF2, che vengono attivati attraverso la loro fosforilazione.
Visualizzato a 41 kDa
Immunogen
Epitopo: residui Thr180 e Tyr182 fosforilati
Peptide corrispondente a p38 umane fosforilate sui residui Thr180 e Tyr182.
Application
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunocitochimica: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo ha rilevato p38 in cellule NIH/3T3 trattate con anisomicina.
Rilevate p38 fosforilate (Thr180/Tyr182) con questo anticorpo anti-p38 fosforilate (Thr180/Tyr182) Antibody, clone 6E5.2, convalidato per saggi di WB e IC.
Sottocategoria di ricerca
MAP chinasi
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo riconosce p38 quando fosforilate sui residui Thr180 e Tyr182.
Physical form
Formato: purificato
IgGκ monoclonali di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Preparation Note
A 2-8 °C stabile per 1 anno dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Lisati di cellule HeLa trattate e non trattate con anisomicina
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa trattate e non trattate con anisomicina.
Saggio di Western blotting: Una concentrazione di 0,5 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato p38 in 10 µg di lisato di cellule HeLa trattate e non trattate con anisomicina.
Other Notes
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB4500491MABS1754WH0008550M1
clone
6E5.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2F11, monoclonal
clone
2D5, monoclonal
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
Gene Information
mouse ... Mapk14(26416)
Gene Information
human ... MAPKAPK5(8550)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
UniProt accession no.
Q16539
UniProt accession no.
Q16539
UniProt accession no.
P47811
UniProt accession no.
Q8IW41
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c