MABS432
Anti-MAP2K1/MEK1 Antibody
mouse monoclonal, 6B7.1
Sinonimo/i:
MAP kinase kinase 1, MEK1, MKK1, MAPKK 1, Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1, ERK activator kinase 1, MAPK/ERK kinase 1
About This Item
Nome del prodotto
Anti-MEK1 Antibody, clone 6B7.1, clone 6B7.1, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP2K1(5604)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MEK1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1