MABS2300
Anti-Neuropilin-1 Antibody, ECD b1b2 Antibody, clone mAb2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
mAb2 (alternatively 3E7), monoclonal
PM
calculated mol wt 103.13 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRP1(8829)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunocytochemistry in PC-3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Neuropilin-1 in PC-3 cells.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Neuropilin-1 in ELISA applications (Daly, J.L., et al. (2020). Science. 370(6518):861-865).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Neuropilin-1 in Immunofluorescence applications (Cantuti-Castelvetri, L., et al. (2020). Science. 370(6518):856-860; Daly, J.L., et al. (2020). Science. 370(6518):861-865).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Neuropilin-1 in Immunocytochemistry applications (Daly, J.L., et al. (2020). Science. 370(6518):861-865).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1