MABS2297
Anti-TPO Antibody, clone 47
Sinonimo/i:
MoAb47, Thyroid peroxidase
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
47, monoclonal
PM
calculated mol wt 102.96 kDa
observed mol wt ~120 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... TPO(7173)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in human thyroid tissue extract.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Thyroid peroxidase (TPO) in human thyroid tissue extract.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Thyroid peroxidase (TPO) in ELISA applications (Ruf, J., et al. (1989). Endocrinology. 125(3):1211-8).
Radioimmunoassay: A representative lot detected Thyroid peroxidase (TPO) in Radioimmunoassay applications (Ruf, J., et al. (1989). Endocrinology. 125(3):1211-8).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
(Ref.: Ruf, J., et al. (1989). Endocrinology. 125(3):1211-8. (PMID: 2474433).
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1