MABS1720
Anti-Acetyl-CoA Synthetase Antibody, clone 6C1.2
clone 6C1.2, from mouse
Sinonimo/i:
Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic, Acetate-CoA ligase, Acetyl-CoA synthetase, AceCS, ACS, Acyl-activating enzyme, Acyl-CoA synthetase short-chain family member 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACSS2(55902)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl-CoA synthetase in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1