MABS165
Anti-STAM-binding protein Antibody, clone 4D12.2
clone 4D12.2, from mouse
Sinonimo/i:
STAMBP, STAM-binding protein, Associated molecule with the SH3 domain of STAM, Endosome-associated ubiquitin isopeptidase, AMSH
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D12.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAMBP(10617)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
DyLight® is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc. and its subsidiaries.
Signaling
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected STAM binding protein in 10 µg of Jurkat cell lysate