MABS1300
Anti-asparagine synthetase Antibody, clone Z5808
clone Z5808, from mouse
Sinonimo/i:
Asparagine synthetase [glutamine-hydrolyzing], Cell cycle control protein TS11, Glutamine-dependent asparagine synthetase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Z5808, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASNS(440)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected asparagine synthetase in Immunocytochemistry applications (Kusano-Arai, O., et. al. (2012). Hybridoma (Larchmt). 31(5):325-32).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected asparagine synthetase in Flow Cytometry applications (Kusano-Arai, O., et. al. (2012). Hybridoma (Larchmt). 31(5):325-32).
ELISA Analysis: A representative lot detected asparagine synthetase in ELISA applications (Kusano-Arai, O., et. al. (2012). Hybridoma (Larchmt). 31(5):325-32).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected asparagine synthetase in Western Blotting applications (Kusano-Arai, O., et. al. (2012). Hybridoma (Larchmt). 31(5):325-32).
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected asparagine synthetase in human breast cancer tissue.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2