MABN720
Anti-TBX1 Antibody, clone 7E12.1
culture supernatant, clone 7E12.1, from mouse
Sinonimo/i:
T-box transcription factor TBX1, T-box protein 1, Testis-specific T-box protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7E12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TBX1(6899)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TBX1 in 10 µg of HUVEC lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2