MABN643
Anti-NDUFS3 Antibody, clone 6H7.1
clone 6H7.1, from mouse
Sinonimo/i:
NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 3, mitochondrial, Complex I-30kD, CI-30kD, NADH-ubiquinone oxidoreductase 30 kDa subunit
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6H7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFS3(4722)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected NDUFS3 in 200 µg of THP-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1