MABN609
Anti-OCRL/INPP5b Antibody, clone N166A/26
clone N166A/26, from mouse
Sinonimo/i:
Inositol polyphosphate 5-phosphatase OCRL-1, Lowe oculocerebrorenal syndrome protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N166A/26, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OCRL(4952)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OCRL/INPP5b in COS cell lysates transiently transfected with GFP-tagged OCRL or RFP-tagged INPP5b, and demonstrated a loss of signal in COS cell lysates transiently transfected with untagged Kv2.1 plasmids (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected OCRL/INPP5b in human cerebellum and human cardiac myocytes.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected OCRL/INPP5b in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1