MABN355
Anti-HAND2 Antibody, Clone 7D4.1
clone 7D4.1, from mouse
Sinonimo/i:
Heart- and neural crest derivatives-expressed protein 2, Class A basic helix-loop-helix protein 26, bHLHa26, Deciduum, heart, autonomic nervous system and neural crest derivatives-expressed protein 2, dHAND
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D4.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HAND2(9464)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected HAND2 in 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1