MABN313
Anti-DEXRAS1 Antibody, clone 4B11.1
clone 4B11.1, from mouse
Sinonimo/i:
Dexamethasone-induced Ras-related protein 1, Activator of G-protein signaling 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RASD1(51655)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
G-proteins
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected DEXRAS1 in rat testis, mouse cerebellum, and human kidney tissue sections.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected DEXRAS1 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1