MABN2433
Anti-TMEM16B Antibody, clone 13B8
clone 13B8, from mouse
Sinonimo/i:
Anoctamin-2, Transmembrane protein 16B
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13B8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ano2(243634)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected TMEM16B in mouse retina tissue (Courtesy of Dr. Robert Molday, Ph.D., University of British Columbia, Canada).
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected TMEM16B in mouse retinal tissue.