MABN1871
Anti-HCN4 Antibody, clone PG2-1A4
clone PG2-1A4, from rat
Sinonimo/i:
Potassium/sodium hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel 4, Brain cyclic nucleotide-gated channel 3, BCNG-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PG2-1A4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Hcn4(330953)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100-500 dilution from a representative lot detected HCN4 in Mouse (C57BL/6) retina tissues (Courtesy of Prof. Dr. Frank Müller, Institute of Complex Systems, Cellular Biophysics (ICS-4), Forschungszentrum Jülich, Germany).
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected HCN4 in Electron Microscopy applications (Mataruga, A., et. al. (2007). J Comp Neurol. 502(6):1123-37).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected HCN4 in Immunohistochemistry applications (Cichy, A., et. al. (2015). J Neurosci. 35(9):4025-39; Mataruga, A., et. al. (2007). J Comp Neurol. 502(6):1123-37).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HCN4 in Western Blotting applications (Muller, F., et. al. (2003). Eur J Neruosci. 17(10):2084-96).
Qualità
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2a.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1