MABN1787
Anti-NAV1 Antibody, clone 7F12 (KT124)
clone KT124(7F12), from rat
Sinonimo/i:
Neuron navigator 1, Pore membrane and/or filament-interacting-like protein 3, Steerin-1, Unc-53 homolog 1, unc53H1, NAV1
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KT124(7F12), monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NAV1(89796)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: 10.0 µg/mL from a representative lot detected NAV1 in Neuro-2a and NIE-115 cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous NAV1 protein in murine neuroblastoma N1E-115 cell lysate, as well as exogenously expressed NAV1, but not NAV2 or NAV3, GFP fusion protein in lysates from transfected HEK293T cells (van Haren, J., et al. (2014). Curr. Biol. 24(15):1778-1785).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected NAV1 accumulation in cellular extensions of primary murine hippocampal neurons and murine neuroblastoma N1E-115 cells (van Haren, J., et al. (2014). Curr. Biol. 24(15):1778-1785).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected NAV1 in 10 µg of murine Neuro-2a (N2a) neuroblastoma cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2