MABN1783
Anti-HLA Class I Antigens Antibody, clone W6/32
clone W6/32, from mouse
Sinonimo/i:
HLA class I histocompatibility antigen, A alpha chain, MHC class I antigen A, HLA class I histocompatibility antigen, B alpha chain, MHC class I antigen B, HLA class I histocompatibility antigen, C alpha chain, MHC class I antigen C;HLA class I histocomp
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
W6/32, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
affinity binding assay: suitable
affinity chromatography: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso Genebanck
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLA-A(3105) , HLA-C(3107) , HLA-E(3133)
Descrizione generale
The previously assigned protein identifier P30443 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilutioin of this antibody detected HLA class I antigens in acetone-fixed frozen human tonsil tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2