MABN124
Anti-ATF-3 Antibody, clone 13A5.1
clone 13A5.1, from human(Recombinant)
Sinonimo/i:
Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3, Activating transcription factor 3, cAMP-dependent transcription factor ATF-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human (Recombinant)
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13A5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATF3(467)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ATF-3 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1