MABF505
Anti-CAMK4, clone 8C5B8 Antibody
clone 8C5B8, from mouse
Sinonimo/i:
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type IV, CaMK IV, CAMK4
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8C5B8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAMK4(814)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected CAMK4 in HepG2 cells.
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected CAMK4 in SK-N-SH, Raji and HeLa cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2