MABF468
Anti-KLRG1 Antibody (mouse), FITC, clone 2F1
clone 2F1, 0.5 mg/mL, from hamster(Syrian)
Sinonimo/i:
Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1, Mast cell function-associated antigen 2F1
About This Item
Origine biologica
hamster (Syrian)
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Klrg1(50928)
Descrizione generale
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected KLRG1 in one million C57Bl/6 splenocytes.