MABF408
Anti-CD28 Antibody (human), APC, clone CD28.2
clone CD28.2, from mouse
Sinonimo/i:
T-cell-specific surface glycoprotein CD28, TP44, CD antigen CD28
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CD28.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD28(940)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD28 in one million human peripheral blood lymphocytes.