MABF3060
Anti-MERS-CoV RBD Antibody, clone m336
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
m336, monoclonal
PM
calculated mol wt 149.41 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
SARS coronavirus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
vaccinia virus ... s> S(37616432)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by ELISA with recombinant receptor binding domain (RBD) from spike protein of MERS-CoV.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant receptor binding domain (RBD) from spike protein of MERS-CoV.
Tested Applications
Neutralizing: A representative lot neutralized MERS-CoV RBD in Neutralizing applications (Ying, T. et al. (2014). J Virol.;88(14):7796-805; Folegatti, P.M., et al. (2020). Lancet Infect Dis.;20(7):816-826).
ELISA Analysis: A representative lot detected MERS-CoV RBD in ELISA applications (Ying, T. et al. (2014). J Virol.;88(14):7796-805; Folegatti, P.M., et al. (2020). Lancet Infect Dis.;20(7):816-826).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2