MABF288
Anti-Roquin-1/2, clone 3F12 Antibody
clone 3F12, from rat
Sinonimo/i:
Roquin-1, Roquin, RING finger and C3H zinc finger protein 1, RING finger and CCCH-type zinc finger domain-containing protein 1, RING finger protein 198
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F12, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RC3H1(149041)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Roquin-1/2 in MEF cell lysate (Vogel, K.U., et al. (2013). Immunity. 38:655-668).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1