MABF2247
Anti-ISG15 Antibody, clone 3C2
Sinonimo/i:
IP17, Interferon-induced 15 kDa protein, Interferon-induced 17 kDa protein, Ubiquitin cross-reactive protein, Ubiquitin-like protein ISG15
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C2, monoclonal
PM
calculated mol wt 17.9 kDa
observed mol wt ~16 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
mouse ... Isg15(100038882)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Isotype testing: Identity confirmation by isotyping test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be Armenian hamster IgG.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected ISG15 in primary mouse embryonic fibroblasts infected with Chikungunya virus.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ISG15 in Western Blotting applications (Lenschow, D.J., et al. (2005). J Virol. 79(22):13974-83; Lenschow, D.J., et al. (2007). Proc Natl Acad Sci USA. 104(4):1371-6; Fan, J-B., et al. (2015). Sci Rep. 5:12704).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1