MABF157A
Anti-CD4 (Mouse), PE-Cy7, clone RM4-5 Antibody
clone RM4-5, from rat, PE-Cy7
Sinonimo/i:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell differentiation antigen L3T4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD4, CD4
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
PE-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM4-5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd4(12504)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected CD4 in one million C57Bl/6 splenocytes.