MABF149D
Anti-CD117 (c-Kit) (mouse), PE-Cy7, clone ACK2 Antibody
clone ACK2, from rat, PE-Cy7
Sinonimo/i:
Mast/stem cell growth factor receptor Kit (SCFR), Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, CD117, CD117 (c-Kit)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
PE-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ACK2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Kit(16590)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD117 (c-Kit) in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.