MABF1471
Anti-CD45 (Mouse), redFluor® 710, clone 30-F11 Antibody
clone 30-F11, from rat, redFluor® 710
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen (L-CA), Lymphocyte antigen 5 (Ly-5), T200, CD45, CD45
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
redFluor® 710
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
30-F11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ptprc(19264)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD45 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.