MABE974
Anti-Ser/Thr-protein kinase Nek2 Antibody, clone 5D2.1
clone 5D2.1, from mouse
Sinonimo/i:
Serine/threonine-protein kinase Nek2, Ser/Thr-protein kinase Nek2, HSPK 21, NimA-like protein kinase 1, Never in mitosis A-related kinase 2, NimA-related protein kinase 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5D2.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEK2(4751)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Ser/Thr-protein kinase Nek2 in HeLa, NIH/3T3, and HUVEC cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Ser/Thr-protein kinase Nek2 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1