MABE949
Anti-E3 Ubiquitin Ligase BRE1B Antibody, clone 4H8.1
clone 4H8.1, from mouse
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase BRE1B, 95 kDa retinoblastoma-associated protein, BRE1-B, RBP95, RING finger protein 40, Syntaxin-1-interacting RING finger protein, Protein staring
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF40(9810)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected BRE1B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1